Merck
647314
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-iodoaniline
97%
別名:
1-(tert-Butoxycarbonylamino)-2-iodobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14INO2
CAS番号:
分子量:
319.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5690 (lit.)
bp
85-95 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1I
InChI
1S/C11H14INO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
PPYKNLRMZVGYQL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
647314-10G:4548173995762
647314-1G:4548173995779
647314-BULK:
647314-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)