Merck
647268
Sigma-Aldrich
1-(4-ヨードフェニル)ピペラジン 塩酸塩
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4C4H9N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
324.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
177-181 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES記法
Cl[H].Ic1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13IN2.ClH/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
InChI Key
AABZSGMNVRFNHN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
647268-VAR:
647268-1G:4548173995755
647268-10G:4548173995748
647268-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)