Merck
647241
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-メチル-3-ピロリジノール
97%
別名:
(3R)-1-メチルピロリジン-3-オール, (R)-(−)-3-ヒドロキシ-N-メチルピロリジン, (R)-N-メチル-3-ピロリジノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO
CAS番号:
分子量:
101.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D -7°, c = 1% in chloroform
屈折率
n20/D 1.4640 (lit.)
bp
50-52 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN1CC[C@@H](O)C1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
InChI Key
FLVFPAIGVBQGET-RXMQYKEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • DNAメチルトランスフェラーゼ・インヒビターとしての固定(-)-S-アデノシル-L-ホモシステインの不斉合成
  • アデノシンA2Aアンタゴニストとしてのジアリール・アシルアミノピリミジンの調製
  • イスタロキシム(Na+、K+-ATPアーゼの強力なインヒビター)類似物の合成
  • N置換型ソフト抗コリン剤の生理学的活性をもつ立体異性体の合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F
引火点(℃)
70 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
647241-1G:
647241-BULK:
647241-5G:
647241-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)