Merck
646415
Sigma-Aldrich
3-ヨードフェニルアセトニトリル
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4CH2CN
CAS番号:
分子量:
243.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
形状
solid
mp
34-38 °C (lit.)
官能基
iodo
nitrile
SMILES記法
Ic1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6IN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
InChI Key
LVOKGAHCTHNWIL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
646415-BULK:
646415-5G:4548173226903
646415-1G:4548173226910
646415-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)