Merck
646407
Sigma-Aldrich
2-Acetylamino-5-bromopyridine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7BrN2O
CAS番号:
分子量:
215.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
mp
175-179 °C (lit.)
官能基
amide
bromo
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C7H7BrN2O/c1-5(11)10-7-3-2-6(8)4-9-7/h2-4H,1H3,(H,9,10,11)
InChI Key
MJFCOXATGBYERZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
646407-10G:
646407-1G:
646407-VAR:
646407-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)