Merck
646105
Sigma-Aldrich
3,5-ジブロモフェノール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥5,080
10 G
¥45,000
¥5,080
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥5,080
10 G
¥45,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4Br2O
CAS番号:
分子量:
251.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,080
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
79-83 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Oc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H4Br2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
InChI Key
PZFMWYNHJFZBPO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
646105-1G:
646105-VAR:
646105-BULK:
646105-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shengnan You et al.
Soft matter, 13(18), 3334-3340 (2017-04-20)
Rod-coil molecules 1a, 1b and 2a, 2b, consisting of biphenyl and phenyl units connected by an acetylene bond as the rod segment and oligo(ethylene glycol) (OEG) as the coil segment, were synthesized and characterized. Molecules 1a and 1b incorporate a