Merck
646016
Sigma-Aldrich
エチル 2-アミノ-4-メチルチアゾール-5-カルボキシラート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10N2O2S
CAS番号:
分子量:
186.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
176-180 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)c1sc(N)nc1C
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-3-11-6(10)5-4(2)9-7(8)12-5/h3H2,1-2H3,(H2,8,9)
InChI Key
WZHUPCREDVWLKC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
646016-BULK:
646016-VAR:
646016-1G:
646016-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)