Merck
645931
Sigma-Aldrich
4-[(4-Chloro-3-methylphenoxy)methyl]phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14BClO3
CAS番号:
分子量:
276.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
Cc1cc(OCc2ccc(cc2)B(O)O)ccc1Cl
InChI
1S/C14H14BClO3/c1-10-8-13(6-7-14(10)16)19-9-11-2-4-12(5-3-11)15(17)18/h2-8,17-18H,9H2,1H3
InChI Key
OUKUADBAEFEIGP-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
645931-BULK:
645931-5G:
645931-1G:
645931-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)