Merck
645788
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-3-ホルミルフェニルボロン酸
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6BFO3
CAS番号:
分子量:
167.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
形状
solid
mp
100-105 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1cccc(C=O)c1F
InChI
1S/C7H6BFO3/c9-7-5(4-10)2-1-3-6(7)8(11)12/h1-4,11-12H
InChI Key
YJXJCPZHXDDRNH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アリール置換オキサベンズインドールとメタノベンズインドールの合成に用いる、鈴木宮浦カップリング反応に関わる反応物質
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)