Merck
644420
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxy-1-naphthaldehyde
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C10H5CHO
CAS番号:
分子量:
216.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
214-215 °C/15 mmHg (lit.)
mp
79-83 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1c(OC)c(OC)cc2ccccc12
InChI
1S/C13H12O3/c1-15-12-7-9-5-3-4-6-10(9)11(8-14)13(12)16-2/h3-8H,1-2H3
InChI Key
VTUMHIXLEZHVEJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
644420-VAR:
644420-1G:
644420-5G:
644420-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)