Merck
644056
Sigma-Aldrich
4-(3-Aminophenyl)benzonitrile
97%
別名:
3′-Amino-[1,1′-biphenyl]-4-carbonitrile, 3′-Aminobiphenyl-4-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H10N2
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
119-123 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
Nc1cccc(c1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H10N2/c14-9-10-4-6-11(7-5-10)12-2-1-3-13(15)8-12/h1-8H,15H2
InChI Key
FMVREQADBPVLTH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
644056-5G:4548173175775
644056-VAR:
644056-1G:4548173175768
644056-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)