Merck
643939
Sigma-Aldrich
2-(tert-ブチルジメチルシリルオキシ)シクロヘキサノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24O2Si
CAS番号:
分子量:
228.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
55-59 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
1.969 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1CCCCC1=O
InChI
1S/C12H24O2Si/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-9-7-6-8-10(11)13/h11H,6-9H2,1-5H3
InChI Key
HOZXDUOXGSOLJB-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
200.1 °F - closed cup
引火点(℃)
93.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
643939-BULK:
643939-1G:
643939-10G:
643939-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)