Merck
643432
Sigma-Aldrich
Diphenyl-13C12
99 atom % 13C
別名:
Biphenyl-13C12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6H5-13C6H5
CAS番号:
分子量:
166.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
70-72 °C (lit.)
質量シフト
M+12
SMILES記法
[13cH]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)-[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
InChI Key
ZUOUZKKEUPVFJK-WCGVKTIYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
643432-BULK:
643432-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)