Merck
643300
Sigma-Aldrich
3-クロロ-2,4,5-トリフルオロ安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H(F3)CO2H
CAS番号:
分子量:
210.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
112-116 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(Cl)c1F
InChI
1S/C7H2ClF3O2/c8-4-5(10)2(7(12)13)1-3(9)6(4)11/h1H,(H,12,13)
InChI Key
KBESHLYCSZINAJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
643300-BULK:
643300-VAR:
643300-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)