Merck
643068
Sigma-Aldrich
4-フルオロ-2-ヨードトルエン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H3(F)CH3
CAS番号:
分子量:
236.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5800 (lit.)
bp
92-94 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.752 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
iodo
SMILES記法
Cc1ccc(F)cc1I
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI Key
RZGYAMQMAVTAKP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.1 °F - closed cup
引火点(℃)
86.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
643068-5G:4548173995700
643068-VAR:
643068-BULK:
643068-25G:4548173995694
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)