Merck
642177
Sigma-Aldrich
trans-4-Chloro-β-nitrostyrene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH=CHNO2
CAS番号:
分子量:
183.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
112-116 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO2/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
InChI Key
GLJATYFHELDGEA-AATRIKPKSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
642177-5G:
642177-BULK:
642177-VAR:
試験成績書(COA)