Merck
641413
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-difluoroaniline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4ClF2N
CAS番号:
分子量:
163.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
28-32 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
Nc1c(F)cc(F)cc1Cl
InChI
1S/C6H4ClF2N/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,10H2
InChI Key
DUPRZIYJXCCXQZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
180.0 °F - closed cup
引火点(℃)
82.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
641413-1G:
641413-BULK:
641413-VAR:
641413-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)