Merck
640328
Sigma-Aldrich
Poly(pentabromobenzyl acrylate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C10H5Br5O2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.670 (lit.)
転移温度
Tg 180 °C(lit.)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
640328-500MG:
640328-VAR:
640328-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
独特の屈折率特性を持つポリマー材料は、さまざまなデバイスのフォトニクスや光学コーティングに応用されています。
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.