Merck
639877
Sigma-Aldrich
5-アミノ-2-フルオロベンゾニトリル
97%
別名:
3-シアノ-4-フルオロアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3(F)CN
CAS番号:
分子量:
136.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
92-96 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitrile
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H5FN2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-3H,10H2
InChI Key
HHTRAISBAAXRKZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
639877-BULK:
639877-25G:4548173175188
639877-VAR:
639877-5G:4548173175195
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)