Merck
639761
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H7F3N2O2
CAS番号:
分子量:
256.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
134-138 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1cnn(-c2ccccc2)c1C(F)(F)F
InChI
1S/C11H7F3N2O2/c12-11(13,14)9-8(10(17)18)6-15-16(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,17,18)
InChI Key
SMPJBTIFNUUWGQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
639761-5G:
639761-BULK:
639761-1G:
639761-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)