Merck
634298
Sigma-Aldrich
酸化ユウロピウム(III)
nanopowder, <150 nm particle size (TEM), 99.5% trace metals basis
別名:
Dieuropium trioxide, Europia
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥44,600
¥44,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥44,600
About This Item
化学式:
Eu2O3
CAS番号:
分子量:
351.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥44,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.5% trace metals basis
フォーム
nanopowder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: europium
粒径
<150 nm (TEM)
密度
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Eu]O[Eu]=O
InChI
1S/2Eu.3O
InChI Key
RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
634298-100G:
634298-25G:
634298-VAR:
634298-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Functionalized europium oxide nanoparticles used as a fluorescent label in an immunoassay for atrazine.
Feng J, et al.
Analytical Chemistry, 75(19), 5282-5286 (2003)
Davolos, M.R. et al.
Journal of Solid State Chemistry, 171, 268-268 (2003)
Synthesis and Properties of Sub-50-nm Europium Oxide Nanoparticles
Wakefield G, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 215(1), 179-182 (1999)
資料
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
歯科修復材料の開発は、生体適合性と自然な外観を持つ修復材の必要性から、非常に重要です。アマルガムやコンポジットレジンといった従来の歯科材料には、素材固有の短所があります。
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
より広い用途のためのLEDベースのダウンコンバージョンを含め、3つのアプローチが白色光を生成する。
すべて表示