Merck
638994
Sigma-Aldrich
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H2(Br)(F)CH3
CAS番号:
分子量:
234.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
官能基
bromo
fluoro
nitro
SMILES記法
Cc1cc(F)c(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5BrFNO2/c1-4-2-6(9)5(8)3-7(4)10(11)12/h2-3H,1H3
InChI Key
MTTNTJRJOFVWSY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
638994-1G:
638994-5G:
638994-BULK:
638994-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)