Merck
638854
Sigma-Aldrich
7-ニトロインドール
97%
別名:
NSC 69874
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6N2O2
CAS番号:
分子量:
162.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
94-98 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-10(12)7-3-1-2-6-4-5-9-8(6)7/h1-5,9H
InChI Key
LZJGQIVWUKFTRD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • プロテインキナーゼインヒビター
  • フルクトース1,6-ビスホスファターゼインヒビター候補
  • 第Xa因子インヒビター
  • ミネラルコルチコイドレセプターのアンタゴニスト
  • 抗腫瘍性スルホンアミド
  • イノシンモノリン酸デヒドロゲナーゼ(IMPDH)インヒビター
  • サブタイプ選択的シクロオキシゲナーゼ(COX)インヒビター
  • トロンビンプロテアーゼ活性型レセプター(PAR-1)リガンド
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
638854-VAR:
638854-5G:
638854-BULK:
638854-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chaitany Jayprakash Raorane et al.
Biomolecules, 10(8) (2020-08-23)
Multi-drug resistant Acinetobacter baumannii is well-known for its rapid acclimatization in hospital environments. The ability of the bacterium to endure desiccation and starvation on dry surfaces for up to a month results in outbreaks of health care-associated infections. Previously, indole