Merck
638757
Sigma-Aldrich
3-フルオロ-4-ピリジンカルボン酸
97%
別名:
3-フルオロイソニコチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4FNO2
CAS番号:
分子量:
141.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1ccncc1F
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-3-8-2-1-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI Key
POLXLLIQWDBJMD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
638757-BULK:
638757-10G:
638757-VAR:
638757-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Martina Sutovska et al.
General physiology and biophysics, 34(2), 167-176 (2015-03-03)
Previously, therapeutic potency of CRAC channels blocker was evidenced as a significant decrease in airway smooth muscle hyperreactivity, antitussive and anti-inflammatory effects. The major role of the respiratory epithelium in asthma pathogenesis was highlighted only recently and CRAC channels were