Merck
638706
Sigma-Aldrich
4-ニトロ-2-(トリフルオロメチル)安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4F3NO4
CAS番号:
分子量:
235.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
138-142 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)6-3-4(12(15)16)1-2-5(6)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
InChI Key
BPCKZQCTLCTDST-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
638706-5G:
638706-1G:
638706-BULK:
638706-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)