Merck
636452
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-2-フルオロ安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(F)COOH
CAS番号:
分子量:
219.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
141-145 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C7H4BrFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
PEXAZYDITWXYNJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
636452-1G:
636452-BULK:
636452-VAR:
636452-5G:
試験成績書(COA)