Merck
636029
Sigma-Aldrich
2-Methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester
97%
別名:
2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Methoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18BNO3
CAS番号:
分子量:
235.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
47-51 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H18BNO3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)9-6-7-10(15-5)14-8-9/h6-8H,1-5H3
InChI Key
QOGNDJLSYMJGPP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
216.0 °F - closed cup
引火点(℃)
102.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
636029-5G:
636029-BULK:
636029-1G:
636029-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)