Merck
635731
Sigma-Aldrich
3-(2-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
別名:
3-(2′-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4OCH2C6H4ClB(OH)2
CAS番号:
分子量:
262.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
153-158 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1cccc(OCc2ccccc2Cl)c1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-13-7-2-1-4-10(13)9-18-12-6-3-5-11(8-12)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
InChI Key
XHGOCNFADOJUMW-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
635731-10G:
635731-VAR:
635731-BULK:
635731-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)