solid
mp
280 °C (dec.) (lit.)
溶解性
chlorobenzene: soluble (soluble)
chloroform: slightly soluble
methylene chloride: slightly soluble
軌道エネルギー
HOMO 5.2 eV
LUMO 2.9 eV
OPVデバイス性能
ITO/DH6T/PC61BM/Al
ITO/PEDOT:PSS/DH6T/PC61BM/Al
ITO/PEDOT:PSS/DH6T:PC61BM (1:1)/Al
半導体特性
P-type (mobility=0.13 cm2/V·s)
SMILES記法
CCCCCCc1ccc(s1)-c2ccc(s2)-c3ccc(s3)-c4ccc(s4)-c5ccc(s5)-c6ccc(CCCCCC)s6
InChI
1S/C36H38S6/c1-3-5-7-9-11-25-13-15-27(37-25)29-17-19-31(39-29)33-21-23-35(41-33)36-24-22-34(42-36)32-20-18-30(40-32)28-16-14-26(38-28)12-10-8-6-4-2/h13-24H,3-12H2,1-2H3
InChI Key
QCMASTUHHXPVGT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
633216-BULK:
633216-500MG:
633216-1G:
633216-VAR:
資料
Review the potential of self-assembled multilayer gate dielectric films fabricated from silane precursors for organic, inorganic, and transparent TFT and for TFT circuitry and OLED displays.
シラン前駆体から製造された自己組織化ナノ誘電体を用いた多層ゲート誘電膜の可能性と展望を簡単にまとめました。
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
オリゴチオフェンは重要な有機電子材料であり、いくつかの中間体と鈴木-宮浦カップリングを用いて大規模で製造することができます。