Merck
632406
Sigma-Aldrich
インドール-6-カルボキシアルデヒド
97%
別名:
6-ホルミルインドール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7NO
CAS番号:
分子量:
145.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
127-131 °C (lit.)
SMILES記法
O=Cc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C9H7NO/c11-6-7-1-2-8-3-4-10-9(8)5-7/h1-6,10H
InChI Key
VSPBWOAEHQDXRD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • ボツリヌストキシンAプロテアーゼ阻害剤アナログの調製における反応物質
  • スチルベンベースの抗腫瘍剤の合成における反応物質
  • 酸触媒による、アルデヒドと酸のハロゲン化物からの芳香族gem-ジハロゲン化物の調製における反応物質
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
632406-BULK:
632406-250MG:
632406-VAR:
632406-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile