Merck
632198
Sigma-Aldrich
4-[N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ]ベンズアルデヒド
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HOCH2CH2)2NC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
209.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
55-62 °C (lit.)
SMILES記法
OCCN(CCO)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H15NO3/c13-7-5-12(6-8-14)11-3-1-10(9-15)2-4-11/h1-4,9,13-14H,5-8H2
InChI Key
YSDDPNWGLSGZRC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
632198-VAR:
632198-BULK:
632198-1G:
632198-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Janet Sabina Xavier et al.
Bioorganic chemistry, 102, 104081-104081 (2020-07-28)
A new series of thiosemicarbazones were designed and synthesized. Their structures were confirmed by spectral characterization and single crystal XRD studies. Compounds MTSC-2 and ETSC-3 crystallized in the orthorhombic crystal system with space group Pbc21 andPca21respectively. Density functional theory computational