Merck
631310
Sigma-Aldrich
3,5-ジメトキシ-4-ヒドロキシフェニル酢酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥8,540
5 G
¥28,200
¥8,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥8,540
5 G
¥28,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O5
CAS番号:
分子量:
212.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
127-131 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
COc1cc(CC(O)=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C10H12O5/c1-14-7-3-6(5-9(11)12)4-8(15-2)10(7)13/h3-4,13H,5H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
BQBQKSSTFGCRQL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
631310-1G:
631310-5G:
631310-BULK:
631310-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)