Merck
630977
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-N-メチルアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8BrN
CAS番号:
分子量:
186.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.613 (lit.)
bp
259-260 °C (lit.)
密度
1.482 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CNc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,9H,1H3
InChI Key
AYVPVDWQZAAZCM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
630977-5G:
630977-BULK:
630977-1G:
630977-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)