Merck
630705
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-(1,4)-benzothiazin-2-ylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO3S
CAS番号:
分子量:
223.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
mp
182-186 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CC1Sc2ccccc2NC1=O
InChI
1S/C10H9NO3S/c12-9(13)5-8-10(14)11-6-3-1-2-4-7(6)15-8/h1-4,8H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI Key
QWXLTZQRYJBZQT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
630705-5G:
630705-BULK:
630705-VAR:
試験成績書(COA)