Merck
61891
Sigma-Aldrich
L-tert-Leucine methyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH(NH2)CO2CH3 · HCl
CAS番号:
分子量:
181.66
Beilstein:
4879785
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
L-tert-Leucine methyl ester hydrochloride, ≥99.0% (AT)
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D +17.5±1°, c = 1% in methanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
white to off-white
mp
183.0 °C
アプリケーション
cell analysis
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)5(8)6(9)10-4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m1./s1
InChI Key
HRTQWUHFSXVRPY-NUBCRITNSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
61891-VAR:
61891-BULK:
61891-250MG:
61891-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)