Merck
721395
Sigma-Aldrich
Ammonium hydroxide-18O solution
~3 N in H218O, 95 atom % 18O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH418OH/H218O
分子量:
37.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % 18O
フォーム
solution
濃度
~3 N in H218O
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[NH4+].[18OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i;1+2
InChI Key
VHUUQVKOLVNVRT-NLQOEHMXSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)