Merck
616788
Sigma-Aldrich
4-Chlorostyrene-d7
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6D4CD=CD2
CAS番号:
分子量:
145.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
含みます
hydroquinone as stabilizer
bp
192 °C (lit.)
密度
1.212 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+7
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]\C([2H])=C(\[2H])c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H7Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
KTZVZZJJVJQZHV-QMUWOJKRSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
616788-BULK:
616788-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)