Merck
616478
Sigma-Aldrich
2,6-Dinitrotoluene-α,α,α-d3
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
2,6-ジニトロトルエン-(メチル-d3)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7D3H3N2O4
CAS番号:
分子量:
185.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品616478は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
mp
56-61 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])c1c(cccc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3/i1D3
InChI Key
XTRDKALNCIHHNI-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
616478-BULK:
616478-100MG:
616478-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)