Merck
616257
Sigma-Aldrich
DL-Leucine-2,3,3-d3
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCD2CD(NH2)CO2H
分子量:
134.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
品質水準
フォーム
solid
mp
293-296 °C (subl.) (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])(C(C)C)C([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i3D2,5D
InChI Key
ROHFNLRQFUQHCH-MSYDVTBWSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)