Merck
615420
Sigma-Aldrich
2-Methylimidazole-d6
98 atom % D
別名:
2-(methyl-d3)-1H-Imidazole-1,4,5-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4D6N2
CAS番号:
分子量:
88.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
bp
198 °C (lit.)
密度
1.104 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]c1nc(n([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D,3D/hD
InChI Key
LXBGSDVWAMZHDD-RSRPWSGMSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
615420-BULK:
615420-VAR:
試験成績書(COA)