Merck
615099
Sigma-Aldrich
1-Butan-d9-ol
98 atom % D
別名:
Butyl-d9 alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CD2)2CD2OH
CAS番号:
分子量:
83.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品615099は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
-90 °C (lit.)
密度
0.907 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+9
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
InChI Key
LRHPLDYGYMQRHN-YNSOAAEFSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
615099-BULK:
615099-5G:
615099-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)