Merck
614653
Sigma-Aldrich
Acetylacetone-d8
98 atom % D
別名:
2,4-Pentanedione-d8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3COCD2COCD3
CAS番号:
分子量:
108.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
bp
140 °C (lit.)
mp
-23 °C (lit.)
密度
1.052 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
InChI Key
YRKCREAYFQTBPV-AUOAYUKBSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
614653-VAR:
614653-BULK:
614653OOS-BULK:
試験成績書(COA)