611387
1 of 10
Sigma-Aldrich
490954
尿素-13C,15N2
U5128
尿素
USP
1706701
尿素-13C
603430
U5378
20-114
PKA Inhibitor Cocktail
SAFC
1.00892
スクロース
W6942
Supelco
42147
(RS)-メバロン酸 リチウム塩
Millipore
08582
尿素 溶液
NMR reference standardanalytical standard
99 atom % 13C98 atom % 15N
0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
NMR: suitable
5 mm × 7 in.
suitable for NMR (reference standard)
single component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Stable Isotopes
10 - Combustible liquids
WGK 2
188.6 °F - closed cup
87.00 °C - closed cup
第4類:引火性液体 第三石油類 危険等級III 非水溶性液体
611387-1EA: 611387-10X7IN-PW: 611387-10X7IN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。