Merck
610038
Sigma-Aldrich
Boron-11B trifluoride
98.8 atom % 11B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
11BF3
CAS番号:
分子量:
68.00
EC Number:
MDL番号:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98.8 atom % 11B
フォーム
gas
bp
-100 °C (lit.)
mp
-127 °C (lit.)
質量シフト
depleted
InChI
1S/BF3/c2-1(3)4
InChI Key
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
610038-BULK:
610038-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)