Merck
609366
Sigma-Aldrich
Calcium nitrate-15N2 tetrahydrate
10 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ca(15NO3)2 · 4H2O
分子量:
238.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
10 atom % 15N
フォーム
solid
分子量
236.35 by atom % calculation (10 atom % 15N)
mp
44 °C (lit.)
密度
1.876 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
O.O.O.O.[Ca++].[O-][15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;/i;2*1+1;;;;
InChI Key
ICSSIKVYVJQJND-MTPOANLSSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame over circle
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
609366-BULK:
609366-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)