Merck
609153
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(OtBu)-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
別名:
N-(9-フルオレニルメトキシカルボニル)-L-グルタミン酸-15N,γ-O-t-ブチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
t-Bu-O2C(CH2)2CH(15NH-Fmoc)CO2H
分子量:
426.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品609153は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D -4.21°, c = 1 in acetic acid: water (4:1)
テクニック
bio NMR: suitable
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-12-20(22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m0/s1/i25+1
InChI Key
OTKXCALUHMPIGM-HWAMHAJJSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)