同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
bp
248 °C (lit.)
密度
1.135 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H][13C](=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i6+1D
InChI Key
ZRSNZINYAWTAHE-KFNOGTNBSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。