Merck
607584
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzo(nitrile-13C,15N)
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC6H515NO2
分子量:
137.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
mp
155-159 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
Oc1ccc(cc1O)[13C]#[15N]
InChI
1S/C7H5NO2/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3,9-10H/i4+1,8+1
InChI Key
NUWHYWYSMAPBHK-ARERNSRJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)