Merck
607576
Sigma-Aldrich
3-Hydroxybenzo(nitrile-13C,15N)
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
別名:
3-Cyano-13C,15N-phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
15N13C-C6H4OH
分子量:
121.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
質量シフト
M+2
SMILES記法
Oc1cccc(c1)[13C]#[15N]
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,9H/i5+1,8+1
InChI Key
SGHBRHKBCLLVCI-LXCUQPLXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)