607533
別名:
Sodium α-ketobutyrate-4-13C,3,3,4,4,4-d5
1 of 10
Sigma-Aldrich
524433
N-Benzylcinchonidinium bromide
677086
(S)-(+)-4,4-Dibutyl-2,6-bis(3,4,5-trifluorophenyl)-4,5-dihydro-3H-dinaphto[7,6,1,2-cde]azepinium bromide
366188
N-Benzylcinchoninium chloride
485241
4-Hydroxybenzoic acid-α-13C
900845
Pyruvic acid-1-13C,d4
488577
コレステロール-2,2,3,4,4,6-d6
302473
クロロビス(シクロオクテン)ロジウム(I), ダイマー
I3750
3-インドール酢酸
900277
Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)(2′,6′-bis(dimethylamino)-3,6-dimethoxybiphenyl-2-yl)phosphine
260932
IR-140
99 atom % 13C48-70 atom % D (13CD3)97 atom % D (CD2)
98% (CP)
solid
bio NMR: suitable
210 °C (dec.) (lit.)
M+6
O.[Na+].[2H][13C]([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)C([O-])=O
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1D3,2D2;;
PVLJVKQSCAHPPR-RWBNLZSCSA-M
Chemistry & Biochemicals
Stable Isotopes
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
607533-VAR: 607533-BULK: 607533-100MG: 607533OOS-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.